missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Nitroanthracene-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Nitroanthracene-d9 |
| CAS | 220381-38-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D9 N O2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9','10-nitro- (9CI), 10-Nitroanthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9, 9-Nitroanthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,10-d9, 9-Nitroanthracene-d9, 9-Nitroanthracene-D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterio-10-nitroanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.282 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?