Läs mer
9-Norketo FK-506, TRC
Produktkod. 30417028
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30417028 1 mg
1 options
Produktkod. 30417028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6920801MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Norketo FK-506
CAS 123719-19-7
Molekylformel C43H69NO11
Kvantitet 1 mg
Synonym [3S-[3R*[E(1S*,3S*,4S*)],4S*,5R*,8S*,9E,12R*,14R*,15S*,16R*,18S*,19S*,25aR*]]- 3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,25a-Octadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-15,19-epoxypyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclodocosine-1,7,20(22H)-trione
InChI formel InChI=1S/C43H69NO11/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(52-8)40-38(53-9)22-28(5)43(50,55-40)42(49)44-17-12-11-14-32(44)41(48)54-39(29(6)34(46)24-35(31)47)27(4)21-30-15-16-33(45)36(23-30)51-7/h10,19,21,26,28-34,36-40,45-46,50H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36-,37-,38+,39+,40+,43+/m0/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]2[C@@H](C[C@H]([C@@](O2)(C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)O[C@@H]([C@@H]([C@H](CC(=O)[C@@H](/C=C(/C1)\C)CC=C)O)C)/C(=C/[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C4)OC)O)/C)O)C)OC)OC
Molekylvikt (g/mol) 776.01
Formel vikt 775.4871