missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-O-Methyl-isourolithin A (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-O-Methyl-isourolithin A |
| CAS | 1460291-56-8 |
| Molekylformel | C14H10O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-9-methoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4/c1-17-9-3-5-11-12(7-9)10-4-2-8(15)6-13(10)18-14(11)16/h2-7,15H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2C(=O)Oc3cc(O)ccc3c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 |
| Formel vikt | 242.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?