Läs mer
9-oktadedecenenitril (1 mg/ml i acetonitril), TRC
Produktkod. 30395673
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30395673 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30395673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT41571X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Octadecenenitrile
CAS 112-91-4
Molekylformel C18 H33 N
Kvantitet 1x1 mL
Synonym Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N
IUPAC-namn (Z)-oktadek-9-ennitril
Molekylvikt (g/mol) 263.4613
Formel vikt 263.2613
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL