Läs mer
9-Octadecenenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Octadecenenitrile |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9- |
| Formel vikt | 263.2613 |
| Procent renhet | >95% |