Läs mer
9-oktadecynsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304544
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304544 1 g 1g
11314544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01294.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-24-1 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
9-oktadecynsyra, används som en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9-oktadecynsyra, används som en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-24-1
Molekylformel C18H32O2
Molekylvikt (g/mol) 280.45
MDL-nummer MFCD00014386
InChI-nyckel RGTIBVZDHOMOKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearolic acid, 9-octadecynoic acid, 9-stearolic acid, delta 9-octadecynoic acid, stearolsaeure, octadec-9-insaeure, octadeca-9-ynoic acid, 9-odya, d09qia, 9-oda
PubChem CID 68167
ChEBI CHEBI:28801
IUPAC-namn oktadek-9-ynsyra
LEDER CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Octadecynoic acid
Smältpunkt 43°C to 47°C
Kokpunkt 189°C to 190°C (2 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1786634
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 280.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.