missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-Oxo-10(9H)-acridineacetic Acid, TRC

Produktkod. 30136756
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136756 100 mg
30135612 500 mg
30003482 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO870098100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38609-97-1
Molekylformel C15 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 253.25
Synonym 10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9-acridinone, 10-CMA, 9-Oxo-10-acridineacetic acid, Acridone-N-acetic acid, Cridanimod, L 1, N-(Carboxymethyl)-9-acridone, N-(Carboxymethyl)acridone
IUPAC-namn 2-(9-oxoacridin-10-yl)acetic acid
LEDER OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cridanimod
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Formel vikt 253.0739
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.