Läs mer
9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 51762-56-2 |
| Molekylformel | C14 H8 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O3S/c15-12-8-4-1-2-7-11(8)18-13-9(12)5-3-6-10(13)14(16)17/h1-7H,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12 |
| IUPAC-namn | 9-oxothioxanthene-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.276 |
| Formel vikt | 256.019 |