Läs mer
9-Oxononanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Oxononanoic Acid |
| CAS | 2553-17-5 |
| Molekylformel | C9H16O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Azelaaldehydic Acid, Azelaic Semialdehyde, Nonanal-9-oic Acid, ω-Oxononanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h8H,1-7H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(CCCCCCCC([H])=O)=O |
| IUPAC-namn | 9-oxononanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.1099 |