Läs mer
9-fenantrenkarboxaldehyd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10147743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147743 1 g Glasflaska 1g
10157553 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147743 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 130110010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 4707-71-5 | Molekylformel: C15H10O | Molekylvikt: 206,24 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4707-71-5
Molekylformel C15H10O
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00001175
InChI-nyckel QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC-namn fenantren-9-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Smältpunkt 100 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.