Läs mer
9-Phenanthroic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Phenanthroic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 222.0681 |