Läs mer
9-Phenanthrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Hydroxy-phenanthrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H |
| Formel vikt | 194.0732 |
| Procent renhet | >95% |