Läs mer
(9-Phenanthryl)methyl Methacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9-Phenanthryl)methyl Methacrylate |
| CAS | 53223-82-8 |
| Molekylformel | C19 H16 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18-10-6-5-9-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3 |
| LEDER | CC(=C)C(=O)OCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | phenanthren-9-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vikt | 276.115 |