Läs mer
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Produktkod. 11450403
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450403 5 g 5g
11460403 25 g 25g
11470403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11495.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 975-17-7 | C19H12O5 | 320.3 g/mol
9-Fenyl-2,3,7-trihydroxi-6-fluoron används i närvaro av cetylpyridiniumklorid för spektrofotometrisk bestämning av koppar(II) i blodserum. Det används vid bestämning av germanium. Det används också för att bestämma molybden(VI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxi-6-fluoron används i närvaro av cetylpyridiniumklorid för spektrofotometrisk bestämning av koppar(II) i blodserum. Det används vid bestämning av germanium. Det används också för att bestämma molybden(VI).
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 975-17-7
Molekylformel C19H12O5
Molekylvikt (g/mol) 320.3
MDL-nummer MFCD00005048
InChI-nyckel YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
PubChem CID 70420
IUPAC-namn 2,6,7-trihydroxi-9-fenylxanten-3-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 40910
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 320.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.