Läs mer
9-Fenylakridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17770709 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17770709 1 g
17780709 5 g
17790709 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17770709 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469430010
Specifikationer
Alfa vektor PHENYLACRIDINE
Kemiskt namn eller material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Smältpunkt 183°C to 187°C
Färg Gult
Kokpunkt 411°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C19 H13 N
MDL-nummer 00092562
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 255.32
Fysisk form Kristallint pulver