Specifications
| Alfa vektor | PHENYLACRIDIN |
| Kemiskt namn eller material | 9-Phenylacridine |
| CAS | 602-56-2 |
| Smältpunkt | 183 °C till 187 °C |
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 411 °C |
| Infrarött spektrum | Konformerar |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C19 H13 N |
| MDL-nummer | 00092562 |
| Show More |