Läs mer
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid, 98%
Produktkod. 15421089
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421089 5 g 5g
15431089 250 mg 250mg
15411089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64059.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 854952-58-2 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
9-Fenylkarbazol-3-borsyra används vid syntes av alkylfunktionaliserade organiska färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 9-Fenylkarbazol-3-boronsyra används vid syntes
av alkylfunktionaliserade organiska färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 854952-58-2
Molekylformel C18H14BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.13
MDL-nummer MFCD12196936
InChI-nyckel JWJQEUDGBZMPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, 9-phenyl-9h-carbazol-3-ylboronic acid, 9-phenyl carbazole-3-boronic acid, 9-phenyl-3-carbazoleboronic acid, 9-phenylcarbazole-3-boronic acid, b-9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, n-phenylcarbazole-3-boronic acid, 3-borono-9-phenyl-9h-carbazole, pubchem23232, g00061-watson-int
PubChem CID 51358450
IUPAC-namn (9-fenylkarbazol-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 10566519
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 287.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.