Läs mer
9-fenylkarbazol, 99 %
Produktkod. 15483368
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483368 25 g 25g
15473368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56827.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 1150-62-5 | C18H13N | 243,31 g/mol
9-Fenylkarbazol har använts i den elektrokemiska syntesen av poly(9-fenylkarbazol) filmer via direkt anodoxidation i blandade elektrolyter av bortrifluorid dietyleterat och svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 9-Fenylkarbazol har använts i den elektrokemiska syntesen av poly(9-fenylkarbazol
) filmer via direkt anodisk oxidation i blandade elektrolyter av bortrifluorid dietyleterat och svavelsyra.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1150-62-5
Molekylformel C18H13N
Molekylvikt (g/mol) 243.31
MDL-nummer MFCD00004965
InChI-nyckel VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70851
LEDER C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Phenylcarbazole
Smältpunkt 95 °C till 97 °C
Kvantitet 25 g
Synonym n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 9-fenyl-9H-karbazol
Formel vikt 243.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.