Läs mer
9-Propenyladenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+ |
| Formel vikt | 175.0858 |
| Procent renhet | >95% |