missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Propoxymethyl-10-hydroxy Camptothecin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Propoxymethyl-10-hydroxy Camptothecin |
| CAS | 1379512-11-4 |
| Molekylformel | C24 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','4-ethyl-4,9-dihydroxy-10-(propoxymethyl)-','(4S)-, (4S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-10-(propoxymethyl)-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24N2O6/c1-3-7-31-11-15-14-8-13-10-26-19(21(13)25-18(14)5-6-20(15)27)9-17-16(22(26)28)12-32-23(29)24(17,30)4-2/h5-6,8-9,27,30H,3-4,7,10-12H2,1-2H3/t24-/m0/s1 |
| LEDER | CCCOCc1c(O)ccc2nc3C4=CC5=C(COC(=O)[C@]5(O)CC)C(=O)N4Cc3cc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.46 |
| Formel vikt | 436.1634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?