Läs mer
9-(Trimethylsilyl)fluorene, 99%
Produktkod. 11434847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434847 1 g 1g
11444847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21816.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7385-10-6 | C16H18Si | 238.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7385-10-6
Molekylformel C16H18Si
Molekylvikt (g/mol) 238.41
MDL-nummer MFCD00092570
InChI-nyckel YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-yl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-(Trimethylsilyl)fluorene
Smältpunkt 95°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.