Läs mer
9-(Trimethylsilyl)fluorene, 99%
Produktkod. p-7026042
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11434847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21816.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7385-10-6 | C16H18Si | 238.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7385-10-6
Molekylformel C16H18Si
Molekylvikt (g/mol) 238.41
MDL-nummer MFCD00092570
InChI-nyckel YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-yl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-(Trimethylsilyl)fluorene
Smältpunkt 95°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.