Läs mer
9-Vinylanthracene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30944208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30944208 5 g 5g
30938415 1 g 1g
30930676 25 g 25g
30937005 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30944208 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1118695g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Vinylanthracene
CAS 2444-68-0
Molekylformel C16H12
MDL-nummer MFCD00003576
Kvantitet 5 g
LEDER C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 204.27
Procent renhet 98%