Läs mer
9-vinylkarbazol, 98+%
Produktkod. 15482608
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482608 250 g 250g
15472608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56174.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193,25 g/mol
9-Vinylkarbazol används som en monomer vid framställning av poly(vinylkarbazol), en ledande polymer, i vilken konduktiviteten är fotonberoende. Det används också i fotoreceptorer på kopiatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
9-Vinylkarbazol används som en monomer vid framställning av poly(vinylkarbazol), en ledande polymer, där konduktiviteten är fotonberoende. Det används också i fotoreceptorer på kopiatorer.
Löslighet
Löslig i acetonitril.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1484-13-5
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00004966,MFCD00134336
InChI-nyckel KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
IUPAC-namn 9-etenylkarbazol
LEDER C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Vinylcarbazole
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kokpunkt 154°C to 155°C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 132988
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vikt 193.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.