missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Vinylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Vinylphenanthrene |
| CAS | 14134-06-6 |
| Molekylformel | C16 H12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h2-11H,1H2 |
| LEDER | C=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-ethenylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vikt | 204.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?