Läs mer
Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder
Produktkod. 10745235 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
10,0± 1.0μ m
100μ m
1000μ m
110μ m
120μ m
140μ m
15μ m
170μ m
2μ m
20μ m
200μ m
2000μ m
230μ m
280μ m
30μ m
330μ m
40μ m
400μ m
480μ m
5μ m
50μ m
550μ m
60μ m
650μ m
70μ m
750 μm
8μ m
80μ m
90μ m
950μ m
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10745235
Brand: Thermo Scientific™ 9400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Byt ut polystyrenkulor i många applikationer med torrt glas NIST™ -spårbara storleksstandarder.
Byt ut polystyrenkulor i många applikationer med Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder, torrt glas NIST™ -spårbara storleksstandarder. Glasmikrosfärer kan användas i alla applikationer som kräver en NIST™ -spårbar storleksstandard med en snäv storleksfördelning där provförhållandena kanske inte är lämpliga för polystyrenkulor. Glasmikrosfärerna ger en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel förutom högre mekanisk och termisk stabilitet.
Glasstorleksstandarderna är mycket enhetliga borosilikat- eller sodakalkglaskulor kalibrerade med NIST-spårbar metodik. Standarder är idealiska för kalibrering av mikroskop, ljusspridningsinstrument och annan partikelmätutrustning. De används också i studier av laserljusspridning och forskning om kolloidala system.
  • Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ -spårbara mikroskopimetoder
  • Storleksfördelning och enhetlighet mäts med optisk mikroskopi
  • Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
  • Produkterna är förpackade som torra sfärer
  • Paketen är partinumrerade för att underlätta teknisk service och support efter försäljningen
  • 9000-seriens produkter från μ2 m till μ20 m är gjorda av borosilikatglas, har en partikeldensitet på 2,5 till 2,55 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,56 vid 589 nm (25 °C)
  • Produkter från μ30 m till μ2000 m är gjorda av sodakalkglas, har en partikeldensitet på 2,4 till 2,5 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,51 vid 589 nm (25 °C)
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST™ , inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper och materialsäkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Rekommenderas för:
Distanstillämpningar där enhetlig bindningstjocklek är en nödvändighet.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Hold (Håll)
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering.
Innehåll Torra glasmikrosfärer
Beskrivning 9000-serien finns som enhetliga partiklar av borosilikat- eller sodakalkglas i en rad diskreta storlekar från 2 μm till 2000 μm. Kalibrerad och certifierad med NIST spårbara medeldiametrar är de lämpade för partikelmätningstillämpningar. De har också en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel, och en högre mekanisk och termisk stabilitet.
Färg Vitt
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Soda Lime Glas
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 2,4 till 2,6 g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,50 - 1,52 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 9.9µm, 2.5% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 400μ m