Läs mer
Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Byt ut polystyrenkulor i många applikationer med Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder, torrt glas NIST™ -spårbara storleksstandarder. Glasmikrosfärer kan användas i alla applikationer som kräver en NIST™ -spårbar storleksstandard med en snäv storleksfördelning där provförhållandena kanske inte är lämpliga för polystyrenkulor. Glasmikrosfärerna ger en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel förutom högre mekanisk och termisk stabilitet.
- Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ -spårbara mikroskopimetoder
- Storleksfördelning och enhetlighet mäts med optisk mikroskopi
- Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
- Produkterna är förpackade som torra sfärer
- Paketen är partinumrerade för att underlätta teknisk service och support efter försäljningen
- 9000-seriens produkter från μ2 m till μ20 m är gjorda av borosilikatglas, har en partikeldensitet på 2,5 till 2,55 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,56 vid 589 nm (25 °C)
- Produkter från μ30 m till μ2000 m är gjorda av sodakalkglas, har en partikeldensitet på 2,4 till 2,5 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,51 vid 589 nm (25 °C)
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST™ , inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper och materialsäkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Rekommenderas för:
Distanstillämpningar där enhetlig bindningstjocklek är en nödvändighet.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
Specifications
Specifications
| Tillsats | Hold (Håll) |
| Koncentration | 100 % fasta ämnen |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering. |
| Innehåll | Torra glasmikrosfärer |
| Beskrivning | 9000-serien finns som enhetliga partiklar av borosilikat- eller sodakalkglas i en rad diskreta storlekar från 2 μm till 2000 μm. Kalibrerad och certifierad med NIST spårbara medeldiametrar är de lämpade för partikelmätningstillämpningar. De har också en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel, och en högre mekanisk och termisk stabilitet. |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Standardavvikelseapplikationer med smal storlek |
| Material | Soda Lime Glas |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Show More |