Läs mer
Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder
Produktkod. p-4530427 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10,0± 1.0μ m
100μ m
1000μ m
110μ m
120μ m
140μ m
15μ m
170μ m
2μ m
20μ m
200μ m
2000μ m
230μ m
280μ m
30μ m
330μ m
40μ m
400μ m
480μ m
5μ m
50μ m
550μ m
60μ m
650μ m
70μ m
750 μm
8μ m
80μ m
90μ m
950μ m
Förpackningsstorlek:
1g
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11824173 2μ m 1g
11543153 8μ m 1g
11854173 10,0± 1.0μ m 1g
11864173 15μ m 1g
11874173 20μ m 1g
11884173 30μ m 1g
11894173 40μ m 1g
11804183 50μ m 1g
11814183 60μ m 1g
11824183 70μ m 1g
11834183 80μ m 1g
11844183 90μ m 1g
10224924 100μ m 1g
10223274 1000μ m 1g
11824193 110μ m 1g
11834193 120μ m 1g
11844193 140μ m 1g
11854193 170μ m 1g
10035353 200μ m 1g
11874193 2000μ m 1g
11884193 230μ m 1g
10764195 280μ m 1g
11894203 330μ m 1g
10745235 400μ m 1g
11804223 480μ m 1g
11814223 550μ m 1g
10163394 650μ m 1g
11834223 750 μm 1g
11844223 950μ m 1g
10187163 5μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 11824173 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9002
Byt ut polystyrenkulor i många applikationer med torrt glas NIST™ -spårbara storleksstandarder.
Byt ut polystyrenkulor i många applikationer med Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder, torrt glas NIST™ -spårbara storleksstandarder. Glasmikrosfärer kan användas i alla applikationer som kräver en NIST™ -spårbar storleksstandard med en snäv storleksfördelning där provförhållandena kanske inte är lämpliga för polystyrenkulor. Glasmikrosfärerna ger en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel förutom högre mekanisk och termisk stabilitet.
Glasstorleksstandarderna är mycket enhetliga borosilikat- eller sodakalkglaskulor kalibrerade med NIST-spårbar metodik. Standarder är idealiska för kalibrering av mikroskop, ljusspridningsinstrument och annan partikelmätutrustning. De används också i studier av laserljusspridning och forskning om kolloidala system.
  • Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ -spårbara mikroskopimetoder
  • Storleksfördelning och enhetlighet mäts med optisk mikroskopi
  • Sfärer används istället för oregelbundet formade partiklar för att minimera responsen från analytiska system för att forma effekter
  • Produkterna är förpackade som torra sfärer
  • Paketen är partinumrerade för att underlätta teknisk service och support efter försäljningen
  • 9000-seriens produkter från μ2 m till μ20 m är gjorda av borosilikatglas, har en partikeldensitet på 2,5 till 2,55 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,56 vid 589 nm (25 °C)
  • Produkter från μ30 m till μ2000 m är gjorda av sodakalkglas, har en partikeldensitet på 2,4 till 2,5 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,51 vid 589 nm (25 °C)
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST™ , inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet, tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper och materialsäkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och avfallshantering.
Rekommenderas för:
Distanstillämpningar där enhetlig bindningstjocklek är en nödvändighet.
Anmärkning:
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillsats Hold (Håll)
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering.
Innehåll Torra glasmikrosfärer
Beskrivning 9000-serien finns som enhetliga partiklar av borosilikat- eller sodakalkglas i en rad diskreta storlekar från 2 μm till 2000 μm. Kalibrerad och certifierad med NIST spårbara medeldiametrar är de lämpade för partikelmätningstillämpningar. De har också en bättre tolerans mot kemikalier och lösningsmedel, och en högre mekanisk och termisk stabilitet.
Färg Vitt
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Borsilikatglas
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 2,5 till 2,55 g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,56 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.6µm, 30% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 2μ m