Läs mer
Cytiva 903 Protein Saver Cards
Produktkod. 11962089
Change view
Produkttyp:
Basskala
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11962089 Basskala Paket med 100
1 options
Produktkod. 11962089 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10531018
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Spara tid och kostnader under provinsamling, transport och arkivering. Whatman™ 903 Protein Saver Card (EU) passar i Whatman™ foliebarriär återförslutningsbara påsar för förvaring.
  • Färdiga kort och kit
  • Strikt kvalitetskontroll och ISO9001 tillverkningsstandard säkerställer hög kvalitet, reproducerbarhet och renhet
  • Provinsamlingsområdet på vårt 903 Proteinsaver-kort innehåller fem halvtumscirklar
  • Varje cirkel rymmer 75-80μ l av provet
  • Omslagsskyddet har utrymmen för namn och insamlingsdatum och är märkt med den universella biologiska risksymbolen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basskala
Certifikat och efterlevnad ISO 9001