Läs mer
uvex 9169 Super F OTG CR säkerhetsglasögon
Produktkod. 15335912 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
15335912 Autoklaveringsbar Varje
1 options
Produktkod. 15335912 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9169500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.67 SEK
    231.76 SEK / Paket med 1
    Save 17.91 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa autoklaverbara skyddsglasögon med anti-dimbeläggning är designade för att ge professionellt skydd i laboratorier, renrum, kliniker och livsmedelsproduktion. Glasögon kan motstå flera autoklavsteriliseringscykler.
  • Designad för att ge professionellt skydd i laboratorier, kliniker, renrum eller i livsmedelsproduktion
  • Glasögonen kan motstå flera autoklavsteriliseringscykler
  • Kan bäras över perscriptionslinser, vilket gör dem perfekta för besökare
  • Certifierad enligt EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Uvex™ Supravision Clean linsbeläggning har en kemikaliebeständig, anti-dim interiör och en extremt reptålig exteriör
  • Mjuka armändar ger extra komfort
  • Obegränsad perifer syn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Supravision Clean
Linsbeläggning Anti-dimma
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsfärg Klart
Produkttyp Överglasögon
Ram färg Vit, Blå
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Märkning W 166 FT CE— 2C-1,2 W 1 FKN