Läs mer
uvex i-5 skyddsglasögon med CBR65 lins
Produktkod. 17217271 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Grå
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17217271 Grå
17207271 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17217271 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9183281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 SEK
    198.75 SEK / Paket med 1
    Save 8.25 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Pålitligt skydd med en innovativ, modern design och den x-tended ögon- och sidoskydd. De uvex i-5 kan användas för att skydda ögonen i många situationer.
  • Sofistikerade funktioner garanterar överlägsen användarkomfort när den bärs under längre perioder
  • Mjukt, flexibelt nosstycke för ökad komfort och halkfri passform
  • X-tended ögonskydd skyddar mot damm, smuts och flygande partiklar
  • X-tended sidoskärm ökar skyddet utan att begränsa perifert syn
  • 3-läges lutning för en personlig passform
  • Förlängbar x-twist sidoarmsteknik erbjuder flexibilitet& bekväm justering
  • Mjuka öronbitar för en tryckfri, halkfri passform
  • Pålitligt UV 400-skydd
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172
Linstyp Supravision Excellence
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Grå
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Ram färg Antracit, Lime
Modell 9183 i-5
Transmittansvärde 0.23
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FTKN CE