Läs mer
uvex 9190 i-3 ersättningslins
Handla allt Uvex Produkter
:
Klart
Beskrivning
- Klart i-3-ersättningsobjektiv
- Supravision excellens linsbeläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Supravision excellens |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Modell | 9190 i-3 |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Visa mer |