Läs mer
uvex 9190 i-3s säkerhetsglasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Anti-fog
Reptålig
Linsfärg:
Clear
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt utformad för att passa en mängd olika användare
- Sidoarmslutningen kan justeras mellan flera nivåer, vilket gör att de kan anpassas till individuella ansiktsformer
- 3-komponentsteknologi har en justerbar nosbit, mjuka/halkfria öronstycken och metallfria sidoarmar
- Designad för att undvika tryckpunkter, vilket ökar användarkomforten
Supravision AR-beläggning
- Insida: Antireflex
- Utsida: Antireflex
- Idealisk för arbetsförhållanden med starka eller blandade ljusförhållanden
Supravision Excellence Coating
- Insida: Anti-dimma
- Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Lätt att rengöra och mindre känslig för smuts
Supravision Plus beläggning
- Insida: Anti-dim och reptålig
- Utsida: Anti-im och reptålig
- Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Supravision Sapphire Coating
- Insida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Non-stick egenskaper gör det enkelt att ta bort fet/vattnig smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001; EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Filtertyp | Solsken |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Blå, grå |
| Modell | 9190 i-3s |
| Transmittansvärde | 0.23 |
| Material | Polykarbonat |
| Visa mer |