Läs mer
uvex 9192 Pheos Guard skyddsglasögon
Produktkod. 15346072 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Klart
Produktkod.
15346072 Klart
1 options
Produktkod. 15346072 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9192180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.94 SEK
    228.35 SEK / Paket med 1
    Save 71.59 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
9192 skyddsglasögon ger tätningsskydd mot flygande partiklar och stänk, med stort synfält och utmärkt ventilation.
  • Förseglat ögonskydd mot flygande partiklar och stänk
  • Supravision extreme beläggning är permanent anti-dimma på insidan och reptålig på utsidan
  • Stort synfält
  • Utmärkt ventilation för att minska imma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Övervakning extrem
Linsbeläggning Anti-dimma
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Ram färg Svart, Grå
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard