Beskrivning
- En smal version av den ursprungliga pheos-serien för att ge användare med mindre huvuden en optimal och säker passform
- Mjuk, halkfri armände förhindrar tryckpunkter för ökad komfort
- Duosfäriska linser ger ett stort synfält
- Designen är extremt kompatibel med hörselskydd, hjälmar och stötdämpare
- Eye Plus Protection ger extra ögonbrynsskydd med en fasad kant i det övre området
- Lägg enkelt till ett pannband och ram när du arbetar på höjder eller i trånga utrymmen
Supravision Extreme Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig
- Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Duo-sfärisk |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Arbeta på höjden eller i trånga utrymmen |
| Ram färg | Svart, Grå |
| Modell | Pheos S |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |