Läs mer
uvex 9192 Pheos glasögon
Produktkod. 17207281 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg:
Grå
Klart
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg
17207281 Anti-dimma, Reptålig Klart
17217281 Anti-dimma Klart
17267281 Anti-dimma, Reptålig Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17207281 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9192080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 SEK
    126.62 SEK / Paket med 1
    Save 5.38 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Duosfäriska linser ger ett brett synfält med mjuka, halkfria armändar för att förhindra tryckpunkter för ökad komfort.
  • Mjuk, halkfri armände förhindrar tryckpunkter för ökad komfort
  • Duosfäriska linser ger ett stort synfält
  • Designen är extremt kompatibel med hörselskydd, hjälmar och stötdämpare
  • Eye Plus Protection ger extra ögonbrynsskydd med en fasad kant i det övre området
  • Lägg enkelt till ett pannband och ram när du arbetar på höjder eller i trånga utrymmen
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Plus beläggning
  • Insida: Anti-dim och reptålig
  • Utsida: Anti-im och reptålig
  • Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Linstyp Duo-sfärisk
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
För användning med (applikation) Olje- och gasindustrin
Ram färg Svart, Grå
Modell 9192 Pheos
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 F CE - 2C-1.2 W1 FKN CE