Läs mer
uvex 9193 Sportstyle säkerhetsglasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg:
Grå
Klart
Ljusbrun
Ljusgrön
Silverspegel
Ram färg:
Svart, Blå
Svart, Grå
Svart, Limegrön
Svart, Vit
Svart, antracit
Vit, Svart
Beskrivning
- Innovativa säkerhetsglasögon har en sportig design som kombinerar funktionalitet och säkerhet
- Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram
- Mjuk, justerbar nosdel med mjuka, halkfria hörlurar för en tryckfri passform
- Linsgeometri säkerställer optimal sikt
Supravision AR-beläggning
- Insida: Antireflex
- Utsida: Antireflex
- Idealisk för arbetsförhållanden med starka eller blandade ljusförhållanden
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Extreme Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig
- Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
Supravision Plus beläggning
- Insida: Anti-dim och reptålig
- Utsida: Anti-im och reptålig
- Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Supravision Variomatic Coating
- Insida: Anti-dimma
- Utsida: Reptålig
- Självfärgande filter mörknar automatiskt inom 10 sekunder och ljusnar efter 30 sekunder
- Lämplig för arbetsområden med frekventa rörelser från insidan till utsidan, och från ljust till mörkt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Supravision AR |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Arbetsområden med stark/blandad belysning |
| Ram färg | Svart, Blå |
| Modell | 9193 Sportstyle |
| Transmittansvärde | >0.965 |
| Vikt (metrisk) | 23 g |
| Visa mer |