Läs mer
uvex 9193 Sportstyle säkerhetsglasögon
Produktkod. 17237291 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg:
Grå
Klart
Ljusbrun
Ljusgrön
Silverspegel
Ram färg:
Svart, Blå
Svart, Grå
Svart, Limegrön
Svart, Vit
Svart, antracit
Vit, Svart
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg Ram färg
17237291 Anti-dimma Silverspegel Svart, Grå
15523427 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Blå
17217291 Anti-dimma Klart Svart, Blå
17207291 Anti-dimma, Reptålig Grå Svart, Vit
17277281 Anti-dimma, Reptålig Ljusbrun Vit, Svart
17297281 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Limegrön
17287281 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Grå
17227291 Anti-dimma, Reptålig Ljusgrön Svart, antracit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17237291 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9193885
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innovativa säkerhetsglasögon med sportig design, kombinerat med maximal funktionalitet och säkerhet. Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram, vilket gör dessa glasögon bekväma att bära under längre perioder.
  • Innovativa säkerhetsglasögon har en sportig design som kombinerar funktionalitet och säkerhet
  • Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram
  • Mjuk, justerbar nosdel med mjuka, halkfria hörlurar för en tryckfri passform
  • Linsgeometri säkerställer optimal sikt
Supravision AR-beläggning
  • Insida: Antireflex
  • Utsida: Antireflex
  • Idealisk för arbetsförhållanden med starka eller blandade ljusförhållanden
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Extreme Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig
  • Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
Supravision Plus beläggning
  • Insida: Anti-dim och reptålig
  • Utsida: Anti-im och reptålig
  • Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Supravision Variomatic Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Reptålig
  • Självfärgande filter mörknar automatiskt inom 10 sekunder och ljusnar efter 30 sekunder
  • Lämplig för arbetsområden med frekventa rörelser från insidan till utsidan, och från ljust till mörkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Silverspegel
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Ram färg Svart, Grå
Modell 9193 Sportstyle
Transmittansvärde 0.12
Vikt (metrisk) 23 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE