Läs mer
uvex 9193 Sportstyle säkerhetsglasögon
Produktkod. 17277281 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg:
Grå
Klart
Ljusbrun
Ljusgrön
Silverspegel
Ram färg:
Svart, Blå
Svart, Grå
Svart, Limegrön
Svart, Vit
Svart, antracit
Vit, Svart
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg Ram färg
17277281 Anti-dimma, Reptålig Ljusbrun Vit, Svart
17237291 Anti-dimma Silverspegel Svart, Grå
15523427 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Blå
17217291 Anti-dimma Klart Svart, Blå
17207291 Anti-dimma, Reptålig Grå Svart, Vit
17297281 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Limegrön
17287281 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Grå
17227291 Anti-dimma, Reptålig Ljusgrön Svart, antracit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17277281 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9193064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.24 SEK
    177.96 SEK / Paket med 1
    Save 36.28 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Innovativa säkerhetsglasögon med sportig design, kombinerat med maximal funktionalitet och säkerhet. Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram, vilket gör dessa glasögon bekväma att bära under längre perioder.
  • Innovativa säkerhetsglasögon har en sportig design som kombinerar funktionalitet och säkerhet
  • Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram
  • Mjuk, justerbar nosdel med mjuka, halkfria hörlurar för en tryckfri passform
  • Linsgeometri säkerställer optimal sikt
Supravision AR-beläggning
  • Insida: Antireflex
  • Utsida: Antireflex
  • Idealisk för arbetsförhållanden med starka eller blandade ljusförhållanden
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Extreme Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig
  • Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
Supravision Plus beläggning
  • Insida: Anti-dim och reptålig
  • Utsida: Anti-im och reptålig
  • Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Supravision Variomatic Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Reptålig
  • Självfärgande filter mörknar automatiskt inom 10 sekunder och ljusnar efter 30 sekunder
  • Lämplig för arbetsområden med frekventa rörelser från insidan till utsidan, och från ljust till mörkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linstyp Supravision Extreme
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Ljusbrun
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Ram färg Vit, Svart
Modell 9193 Sportstyle
Vikt (metrisk) 23 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 5-1,4 W1 FTKN CE