Beskrivning
- Innovativa säkerhetsglasögon har en sportig design som kombinerar funktionalitet och säkerhet
- Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram
- Mjuk, justerbar nosdel med mjuka, halkfria hörlurar för en tryckfri passform
- Linsgeometri säkerställer optimal sikt
Supravision AR-beläggning
- Insida: Antireflex
- Utsida: Antireflex
- Idealisk för arbetsförhållanden med starka eller blandade ljusförhållanden
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Extreme Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig
- Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
Supravision Plus beläggning
- Insida: Anti-dim och reptålig
- Utsida: Anti-im och reptålig
- Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Supravision Variomatic Coating
- Insida: Anti-dimma
- Utsida: Reptålig
- Självfärgande filter mörknar automatiskt inom 10 sekunder och ljusnar efter 30 sekunder
- Lämplig för arbetsområden med frekventa rörelser från insidan till utsidan, och från ljust till mörkt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Svart, Limegrön |
| Modell | 9193 Sportstyle |
| Vikt (metrisk) | 23 g |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |