Beskrivning
- Glasögon kombinerar ett attraktivt utseende med robust kvalitet
- Lätt, sportig design med panoramalinser säkerställer maximal komfort
- Permanent anti-imma prestanda, även efter upprepad rengöring
- Mjuka duokomponentarmar för ett bekvämt halkfritt grepp
- Armdesign med platt ände med öppning för att fästa en nacksnöre
- Finns med solbländningsfilter (9194885)
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Panorama |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Bärnsten |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Svart, Gul |
| Modell | 9194 i-Works |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |