Läs mer
uvex 9194 I-Works säkerhetsglasögon
Produktkod. 17277291 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
Silverspegel
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg unitSize
17277291 Anti-dimma Silverspegel -
17267291 Anti-dimma, Reptålig Bärnsten Varje
17247291 Anti-dimma, Reptålig Klart -
17257291 Anti-dimma, Reptålig Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17277291 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9194885
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasögonen har en lätt, sportig design med panoramalinser för att säkerställa maximal komfort även när de bärs under långa perioder.
  • Glasögon kombinerar ett attraktivt utseende med robust kvalitet
  • Lätt, sportig design med panoramalinser säkerställer maximal komfort
  • Permanent anti-imma prestanda, även efter upprepad rengöring
  • Mjuka duokomponentarmar för ett bekvämt halkfritt grepp
  • Armdesign med platt ände med öppning för att fästa en nacksnöre
  • Finns med solbländningsfilter (9194885)
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linstyp Panorama
Linsbeläggning Anti-dimma
Filtertyp Solsken
Linsfärg Silverspegel
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Ram färg Svart, Grå
Modell 9194 i-Works
Transmittansvärde 0.53
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 5-1,7 W 1 FTN CE