Läs mer
uvex Pheos säkerhetsglasögon
Produktkod. 17267301 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
Ljusbrun
Silverspegel
Ram färg:
Blå, grå
Röd, grå
Svart, Gul
Svart, Ljusblå
Vit, Limegrön
Vit, Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg Ram färg unitSize
17267301 Anti-dimma Silverspegel Blå, grå -
17257301 Anti-dimma, Reptålig Bärnsten Svart, Gul -
17217301 Anti-dimma, Reptålig Klart Svart, Ljusblå -
17227301 Anti-dimma, Reptålig Klart Blå, grå -
17237301 Anti-dimma, Reptålig Klart Röd, grå Varje
17207301 Anti-dimma, Reptålig Grå Vit, Svart -
17297291 Anti-dimma, Reptålig Ljusbrun Vit, Svart -
17247301 Reptålig Klart Blå, grå -
15366082 Anti-dimma, Reptålig Klart Vit, Limegrön -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17267301 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9198885
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mjuk komponent ansluten direkt till linsen ger optimalt skydd mot damm och vatten. Den innovativa X-tended Eyeshield anpassar sig till bärarens ansikte för ökad komfort, med X-Twist sidoarmsteknologi för en säker passform.
  • Skyddsglasögon med modern, sportig design
  • Duosfärisk lins ger ett stort synfält
  • Kan enkelt kombineras med andra former av PPE
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Sapphire Coating
  • Insida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Non-stick egenskaper gör det enkelt att ta bort fet/vattnig smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linstyp Duo-sfärisk
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Silverspegel
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (utrustning) Hörselkåpor, hjälmar och kåpor
Ram färg Blå, grå
Modell 9198 Pheos CX2
Transmittansvärde 0.12
Ventilationsdetaljer Ventilerad
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE