Beskrivning
- Skyddsglasögon med modern, sportig design
- Duosfärisk lins ger ett stort synfält
- Kan enkelt kombineras med andra former av PPE
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Sapphire Coating
- Insida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Non-stick egenskaper gör det enkelt att ta bort fet/vattnig smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linstyp | Duo-sfärisk |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Ljusbrun |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Vit, Svart |
| Modell | 9198 Pheos CX2 |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |