Läs mer
uvex 9199 X-Fit Pro Säkerhetsglasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsfärg:
Grå
Klart
Beskrivning
- Mjukt nosstycke med en slående X-design för maximal bärkomfort
- Hård och mjuk materialkombination säkerställer en tryckfri passform
- Sidoarmsgeometrin är extremt kompatibel med andra former av personlig skyddsutrustning
- Metallfri
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Blå, antracit |
| Modell | 9199 X-Fit Pro |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |