Beskrivning
- Sportiga glasögon säkerställer optimal täckning av hela ögonområdet
- Innovativ sidoarm med gångjärn för en personlig passform
- Lättviktsdesign väger endast 23 gram
- Metallfri
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Sapphire Coating
- Insida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
- Non-stick egenskaper gör det enkelt att ta bort fet/vattnig smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Konstruktion |
| Ram färg | Blått |
| Modell | 9199 X-Fit |
| Vikt (metrisk) | 23 g |
| Material | Polykarbonat |
| Visa mer |