Läs mer
uvex 9199 X-Fit säkerhetsglasögon
Produktkod. 17267311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Linsfärg
17267311 Anti-dimma, Reptålig Bärnsten
17227311 Anti-dimma, Reptålig Klart
17257311 Anti-dimma, Reptålig Grå
17287301 Reptålig Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17267311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9199286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 SEK
    135.84 SEK / Paket med 1
    Save 6.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sportiga glasögon med en lätt design som ger optimal ögontäckning och en hög nivå av användaracceptans.
  • Sportiga glasögon säkerställer optimal täckning av hela ögonområdet
  • Innovativ sidoarm med gångjärn för en personlig passform
  • Lättviktsdesign väger endast 23 gram
  • Metallfri
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Supravision Sapphire Coating
  • Insida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Non-stick egenskaper gör det enkelt att ta bort fet/vattnig smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Linstyp Supravision Excellence
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Bärnsten
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Ram färg Grå
Modell 9199 X-Fit
Vikt (metrisk) 23 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE