Läs mer
uvex 9301 Ultravision gastäta glasögon
Produktkod. 17207321 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Gult
Produktkod.
17207321 Gult
1 options
Produktkod. 17207321 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9301613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 SEK
    203.05 SEK / Paket med 1
    Save 11.95 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ergonomiska glasögon med full sikt är gastäta och har en överlägsen beläggning.
  • Bekväma, ergonomiskt designade glasögon med full sikt
  • Lämplig för glasögonbärare, obegränsad sidosikt, problemfritt linsbyte
  • Klar, polykarbonatlins med supravision excellence-beläggning
  • Gastät utan ventilationssystem
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-fog
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra och mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Linstyp Supravision Excellence
Linsbeläggning Anti-dimma
Beskrivning Gastät
Färg Gult
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Modell 9301 Ultravision
Ventilationsdetaljer Ej ventilerad
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 345 BT CE - 2C-1,2, W1 BTKN CE