Description
- Ergonomiskt utformade helsynsglasögon med ett sofistikerat ventilationssystem
- Lämplig för arbetare som också behöver receptbelagda glasögon
- Högkvalitativt, slitstarkt pannband i neopren
- Anti-dimbelagd interiör
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Färg | Grå |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Anti-dimglasögon |
| Pannbandsmaterial | Neopren |
| Modell | 9301 Ultravision |
| Ventilationsdetaljer | Indirekt ventilation |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Show More |