Läs mer
uvex 9301 Ultravision ventilerade glasögon
Handla allt Uvex Produkter
:
Klart
Beskrivning
- Ergonomiskt utformade helsynsglasögon med ett sofistikerat ventilationssystem
- Lämplig för arbetare som också behöver receptbelagda glasögon
- Gråtransparent båge med klar polykarbonatlins
- Linserna har supravision plus beläggning
- Idealiskt skydd för olja& gasindustrin
Supravision Plus beläggning
- Insida: Anti-fog
- Utanför: Anti-im, reptålig
- Lämplig för miljöer med frekventa temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linstyp | Supravision Plus |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Färg | Genomskinlig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Anti-dimglasögon |
| För användning med (applikation) | Olje- och gasindustrin |
| Ventilationsdetaljer | Ventilerad |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |